Learn More
HYDRANAL™ – Methanol Rapid, Reagenz für die beschleunigte volumetrische Einkomponenten-KF-Titration (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Medium für die beschleunigte volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration.
Marke: Honeywell Fluka 37817-4X2.5L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Spezifikation
11 °C (51.8 °F) | |
HYDRANAL™ – Methanol Rapid | |
UN1230 |
4 x 2.5 l | |
0.80 g/ml |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL-Methanol Rapid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, sulphur dioxide, imidazole