Learn More
HYDRANAL™-Lösungsmittel E, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15634370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15634370 6 x 1 l 6 Stück
15624370 500 ml 500 Milliliter
15694360 1 l 1 Liter
15604370 2.5 l 2.50 Liter
15644370 6 x 500 ml 6 Stück
15614370 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15634370 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 347306X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Medium für volumetrische Zweikomponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)
Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:
  • Hohe Titrationsgeschwindigkeit
  • Optimal für kleine Wassermengen
  • Hohe Pufferkapazität
  • Genauer und stabiler Titer
  • Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)
Verbesserte Zusammensetzung
In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Lösungsmittel E
CAS 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Dichte 0.90 g/ml
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
MDL-Nummer MFCD01867183
UN-Nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Solvent E
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide