Learn More
HYDRANAL™-Standard 5.0, Honeywell Fluka™
Testlösung für die volumetrische Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ca. 5.8 mg/g, entspricht ca. 5.0 mg/ml, genauer Wert im Analysebericht)
28.73 € - 340.00 €
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34813-100ML
100 ml
28.73 €
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 21
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15644470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34813-500ML
500 ml
65.00 €
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 15
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15654470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34813-6X100ML
6 x 100 ml
151.00 €
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15664470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34813-6X500ML
6 x 500 ml
340.00 €
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 25 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergläsern.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)