Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-Titrierung Karl Fischer Titration (auf Ethanolbasis), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Titrationsmittel 2 E |
| Dichte | 0.83 g/ml |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
| UN-Nummer | UN1170 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL Titrant 2 E
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide