Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-Titrierung Karl Fischer Titration (auf Ethanolbasis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15634360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15634360 6 x 1 l 6 Stück
15624360 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634360 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 347236X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Titriermittel 2 E
Namenshinweis Reagenz für volumetrische Zweikomponenten-Karl Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)
Siedepunkt 78 °C
CAS Min. % ≥1.0000%
CAS Max. % <5.0000%, ≤100.0000%
CAS 68007-08-9, 7553-56-2
Dichte ∼ 0.83 g/ml
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 12 °C
Strukturformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1170
Synonym Ethylalkohol
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Titrant 2 E
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide