Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-Titrierung Karl Fischer Titration, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Titrationsmittel 2 |
| Dichte | 0.80 g/ml |
| Menge | 500 ml |
| Flammpunkt | 11 °C (51.8 °F) |
| UN-Nummer | UN1230 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: methano; iodine