Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-Titrierung Karl Fischer Titration (auf Ethanolbasis), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:
- Hohe Titrationsgeschwindigkeit
- Optimal für kleine Wassermengen
- Hohe Pufferkapazität
- Genauer und stabiler Titer
- Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
- Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)
Verbesserte Zusammensetzung
In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Titrationsmittel 5 E |
| Dichte | 0.89 g/ml |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
| UN-Nummer | UN1170 |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL Titrant 5 E
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, imidazole