missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™-Wasser-in-Methanol 5.0 , Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7072132
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7732-18-5
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
962
CHEBI:15377
Methanol
CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7732-18-5
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
962
CHEBI:15377
Methanol
CO

Titriermittel für die volumetrische Rücktitration nach Karl Fischer, 5.00 mg/ml ±0.05 mg/ml Wasser in Methanol

Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln

  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergläsern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasser-in-Methanol 5.0
Flammpunkt 9 °C (48.2 °F)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1230
Beilstein 3662861
Formelmasse 32.04 mol
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'