Learn More
HYDRANAL™ – Wasserstandard 1.0, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt 1 mg/g = 0.1 %), verifiziert anhand NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Honeywell Fluka™
76.14 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 Kit
40 ml
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Wasserstandard 1.0 |
Flammpunkt | 43 °C (109.4 °F) |
Menge | 40 ml |
UN-Nummer | UN2222 |