Learn More
HYDRANAL™ – Wasserstandard 10.0, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt 10 mg/g = 1.0 %), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15644510
Click to view available options
Menge:
1 Kit, 6 x 80 mL
80 ml
108-32-7, 95-47-6, 71-36-3
108-32-7, 95-47-6, 71-36-3
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasserstandard 10.0
Dichte 1.00 g/ml bei 20 °C
Flammpunkt 32 °C (89.6 °F)
Menge 80 ml
UN-Nummer UN1993C