Learn More
Hydrazinacetat, TRC
Artikelnummer. 30396035
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396035 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH68500010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine Acetate
CAS 7335-65-1
Summenformel C2H8N2O2
Menge 10 g
Synonym Hydrazine, acetate (1:1), Hydrazine, acetate (7CI), Hydrazine, monoacetate (9CI), Hydrazinium acetate
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
SMILES CC(=O)O.NN
IUPAC-Name Essigsäure;hydrazin
Molekulargewicht (g/mol) 92.1
Formelmasse 92.0586