Learn More
Hydrazinacetat, TRC
Artikelnummer. 30408368
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408368 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408368 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH68500025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine Acetate
CAS 7335-65-1
Summenformel C2H8N2O2
Menge 25 g
Synonym Hydrazine, acetate (1:1), Hydrazine, acetate (7CI), Hydrazine, monoacetate (9CI), Hydrazinium acetate
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
SMILES CC(=O)O.NN
IUPAC-Name Essigsäure;hydrazin
Molekulargewicht (g/mol) 92.1
Formelmasse 92.0586