Learn More
Hydridotetrakis-(triphenylphosphin)-rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212739
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
18284-36-1
C72H61P4Rh
1153.08
MFCD00015867
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
11981874
tetrakis(triphenylphosphane) λ¹-rhodium
[RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
18284-36-1
C72H61P4Rh
1153.08
MFCD00015867
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
11981874
tetrakis(triphenylphosphane) λ¹-rhodium
[RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Schmelzpunkt 140°C to 146°C
Farbe Ocker
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 1151.25
Physikalische Form Kristallpulver