Learn More
Bromwasserstoffsäure, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
Beschreibung
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrobromic Acid |
Konzentration | 48% |
Dichte | 1.49g/mL at 25°C |
Glührückstand | ≤0.002% |
Dampfdruck | 8mmHg (25°C), 320psi (21.1°C) |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | 1788 |
Beilstein | 3587158 |
IUPAC-Name | hydrogen bromide |
Formelmasse | 80.91g/mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrobromic acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrobromic acid