Learn More
Salzsäure, 0,01 M, analytische volumetrische Lösung, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12684475 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12684475 1 l Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12684475 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. H20011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet eine praktische Methode für die präzise volumetrische Analyse im Labor. Reagecon Sodium Hydroxide 1.0M volumetrische Analysenlösung mit niedrigem Karbonatgehalt ist eine kostengünstige Lösung bei zeit- und arbeitsaufwändigen Vorbereitungsproblemen.
Gebrauchsfertige volumetrische Lösung für alle analytischen Laboranwendungen; für manuelle oder automatische Titrationen verwendbar. Dieses Produkt ist gemäß einer im Analysenzertifikat angegebenen Spezifikation zertifiziert. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf das Etikett aufgedruckt. Lösung besitzt ein N.I.S.T Traceable-Zertifikat; dies ist im Analysenzertifikat angegeben.
  • Summenformel: HCl
  • Molare Masse: 36.46 mol
  • CAS-Nr: 7647-01-0
  • EIN ECS-Nr.: 231-595-7
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 0.02 mol/l
Dichte 1.00049 g/cm3
Verpackung Flasche
Rückführbarkeit auf NIST Rückführbar auf NIST
Dampfdruck 23 hPa (bei 20 °C)
Analysenzertifikat Im Lieferumfang enthalten
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID 0.01N (0.01M)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.