Learn More
Salzsäure, 0.01 M
Artikelnummer. 10592402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10592402 1 l Polyethylen 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10592402 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.0304.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird als Laborreagenz und Säuerungsmittel verwendet. Salzsäurelösung, 0.01 M Chem-Lab enthält 0.365 g HCl pro Liter Wasser. Es wird für die pH-Wert-Kontrolle, Titrationen, Herstellung organischer und anorganischer Verbindungen und die Regeneration von Ionenaustausch-Harzen verwendet. ASTM D-4047
Salzsäure ist eine korrosive, starke Mineralsäure, die häufig in der Industrie eingesetzt wird. Es ist eine farblose, hochgradig ätzende Lösung aus Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser. Sie wird häufig in pH-Pufferlösungen, bei der Regeneration von Harzen für Ionenaustauscher sowie bei der Herstellung von Chloriden und der Synthese organischer Substanzen eingesetzt.
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Material 0.365 g HCl/L H2O
Konzentration 0.01 mol/l
Dichte 1.00 g/ml
Verpackung Polyethylen
Normalität 0.01 N (±0.00002, 20 °C)
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol