Learn More
Salzsäure, 0,5 M, Chem-Lab™
Catalog Number 10365932
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
EP
Zur Verwendung im Labor, Titrationen, ASTM D-94, D-128
Aussehen Farblos
Chemischer Name oder Material Salzsäure
pH <1
CAS 7647-01-0
Material Salzsäure 0.5 mol/l
Konzentration 18.23 g HCl/l H2O = 0.5 N (±0.001/20 °C)
Dichte 1.01 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung EP
Normalität 0.5 N (±0.001 bei20 °C)
Menge 5 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-Nummer UN1789
Synonym Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Wasserfreie Salzsäure, Chlorwasserstoff HCl, Muriatische Säure, Chlorwasserstoff, Chlorhydrosäure
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 18.23 g HCl/1L H2O
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 0.5 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: HCl/H2O