Learn More
Salzsäure, 0.5 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11323777
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 4L
Gehäuse 20L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-01-0, 7732-18-5
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
hydrogen chloride
Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-01-0, 7732-18-5
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
hydrogen chloride
Cl
Hydrochloric acid, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos
Dampfdruck 23 hPa (17 mmHg) bei 20 °C.
Menge Gehäuse 4L
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether.
Formelmasse 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:4,13%; Wasser:95,87%