Learn More
Salzsäure, 1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | 1N standard solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Siedepunkt | 100,0°bis 103,0 °C |
| Konzentration | 0,998 bis 1,002 N (20 °C) |
| Dichte | 1,0200 g/ml |
| Verpackung | Kunststofftrommel |
| Relative Dichte | 1,02 |
| Menge | Gehäuse 10L |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrochloric acid, 1N standard solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid