Learn More
Salzsäure, 2,0N-Lösung, biotechnologisches Reagenz, J.T. Baker™
Catalog Number 15318521
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Hergestellt nach GMP-Richtlinien, für die jedoch kein USP/NF-Kompendium für das Produkt vorhanden ist.
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Namenshinweis 2.0 N-Lösung
CAS 7647-01-0
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.03 kg
Menge 4 l
Summenformel ClH
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Güte Biotech-Reagenz