Learn More
Salzsäure, 37%, AR-zertifiziert für Analysen, d = 1,18, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10184763 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
1 l
2,5 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184763 2.5 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10053023 500 ml Plastikflasche aus HDPE 500 Milliliter
10294190 1 l Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
12666846 1 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Liter
10316380 2,5 l Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10657602 Gehäuse 25L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10184763 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/1200/PC17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ClH, CAS-Nr. 7647-01-0, Salzsäure, Salzlösung, Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Säure Chlorhydrique, wasserfreie Salzsäure, 2,5 l, 57 °C, CHEBI: 17883, farblos, 36,46 g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS-Number-7647-01-0, Salzsäure, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Chlorwasserstoff Hcl, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoff, chloorwaterstof, Muriatsäure, acide chlorhydrique, wasserfreie Salzsäure, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 2.5 l
Viskosität 1.8 mPa*s bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
Formelmasse 36.46 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid