Learn More
Salzsäure, 5 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Gehäuse 4L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329508 1 l 1 Liter
11420570 500 ml 500 Milliliter
11319508 Gehäuse 4L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043335.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Konzentration 5 % v/v wässrige Lsg.
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Dichlorpalladium
Formelmasse 36.46