Learn More
Salzsäure 8 M für Laboranwendungen und Titrationen, Chem Lab
Marke: Chem Lab CL05.0319.1000
Weitere Details : CAS : 7647-01-0 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Spezifikation
Farblos | |
7647-01-0 | |
8 M | |
Polyethylen | |
1 L | |
36.46 |
-25 °C | |
107 °C | |
1,12 g/mL | |
Referenzstandards gemäß NIST SRM 84 l | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrochloric acid 8 mol/l
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid