Learn More
Salzsäure, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
pH | >0.1 (bei 20 °C) |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | -35 °C |
Siedepunkt | 42 °C |
Dichte | 1.2 g/ml bei 25 °C |
Geruch | Stechen |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dampfdruck | 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C) |
Menge | 500 ml |