Learn More
Salzsäure, 99.999 % (Metallbasis), 36.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316329
157.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 ml
Gehäuse 1000mL
2,5 l
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
hydrogen chloride
Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
hydrogen chloride
Cl
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos
Siedepunkt 81,5°bis 110 °C
Dichte 1,19
Geruch Stechend
Prozentgehaltsbereich 99.999% (metals basis)
Menge Gehäuse 1000mL
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Completely miscible with water.
Formelmasse 36.46