Learn More
Salzsäure, 99.999 % (Metallbasis), 36.5 % min., Alfa Aesar™
77.76 € - 394.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Summenformel | ClH |
Molekulargewicht (g/mol) | 36.458 |
MDL-Nummer | MFCD00011324 |
InChI-Schlüssel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
IUPAC-Name | Chloran |
SMILES | Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334999
|
Alfa Aesar
087617.AK |
250mL |
77.76 €
250 Milliliter |
Auf Lager, versandfertig: 3 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11316329
|
Alfa Aesar
087617.AU |
1000mL |
199.00 €
1000 Milliliter |
Auf Lager, versandfertig: 2 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11324999
|
Alfa Aesar
087617.K4 |
2.5L |
394.00 €
2.50 Liter |
Auf Lager, versandfertig: 1 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
7647-01-0 | |
36.458 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Chloran |
ClH | |
MFCD00011324 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Spezifikation
Hydrochloric acid | |
250mL | |
Colorless liquid | |
ClH | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chloran | |
36.458 | |
CHEBI:17883 | |
Flüssig | |
81.5°C to 110°C |
Farblos | |
7647-01-0 | |
99.999% (metals basis) | |
MFCD00011324 | |
Completely miscible with water. | |
Cl | |
1.19 g/mL | |
313 | |
36.46 | |
Pungent |