Learn More
Salzsäure, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
6 x 500 ml
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
Konzentration | 37 % |
Dichte | 1.2 g/ml bei 25 °C |
Glührückstand | ≤5 ppm |
Dampfdruck | 7.93 psi (37.7 °C), 3.23 psi (21.1 °C) |
Menge | 500 ml |
UN-Nummer | 1789 |
Beilstein | 1098214 |
Formelmasse | 36.46 mol |
Güte | ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid