missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salzsäure, für die Biochemie, ca. 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7214479
15.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Chlorwasserstoff
Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Chlorwasserstoff
Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Schmelzpunkt -35,0 °C
Siedepunkt 57,0 °C
Dichte 1,1800 g/mL
Relative Dichte 1,18
Menge 100 mL
Viskosität 1,9 mPa.s (15 °C)
Strukturformel HCl
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: miscible: 823 g/L (0°C); 561 g/L (60°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in hydrocarbons
Formelmasse 36.46
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'