Learn More
Salzsäure-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0,01 M HCl (0,01 N), Honeywell Fluka™
Product Code. 15675260 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Unit Size:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15675260 1 St. 1 Stück
15685260 6 x 1 ea. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15675260 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 382721EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für 1 l Standardlösung, 0.01 M HCl (0.01 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Konzentrierte Salzsäure
Verpackung Ampulle
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 1 St.
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46 mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid concentrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid