Learn More
Salzsäure, rein, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
31.67 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
Schmelzpunkt | -35,0 °C |
Siedepunkt | 57,0 °C |
Dichte | 1,1800g/mL |
Verpackung | Glasflasche |
Relative Dichte | 1,18 |
Menge | 1 l |
Viskosität | 1,9 mPa.s (15 °C) |
Strukturformel | HCl |
Physikalische Form | Lösung |