Learn More
Salzsäure, rein, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10396570 2,5 l Glasflasche 2.50 Liter
10724641 1 l Glasflasche 1 Liter
10506033 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
10251183 2,5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
10478470 Gehäuse 10L Kunststofftrommel 10 Liter
10113080 Gehäuse 25L Kunststofftrommel 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10396570 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 124620025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Salzsäure, 35,0 bis 39,0 %, CLH, CAS-Nummer 7647-01-0, 7732-18-5, acide chlorhydrique, wasserfreie Salzsäure, chloorwaterstof, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoff hcl, muriatische Säure, Salzsäure, 10 l, 57,0 °C, CHEBI:17883
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Schmelzpunkt -35,0 °C
Siedepunkt 57,0 °C
Dichte 1,1800g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,18
Menge 2,5 l
Viskosität 1,9 mPa.s (15 °C)
Strukturformel HCl
Physikalische Form Lösung
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar:823 g/l (0 °C); 561 g/l (60 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Benzol und Äther, unlöslich in Kohlenwasserstoffen
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Reinheit (%) 35.0 to 39.0%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid