Learn More
Salzsäurelösung 1 M (1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number 10284480
101.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
148.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2,5 l
5L
10 l
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
Salzsäurelösung 1M (1N), Standardlösung, gebrauchsfertig für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Beutel in Karton
Menge 10 l
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46 mol