Learn More
Salzsäurelösung 2 M (2 N), rein, Bench Reagent, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/4250/17
Weitere Details : CAS : 7647-01-0 Netto-Gewicht : 2.75000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
2,5 l-Kunststoffflasche aus HDPE
Spezifikation
1 | |
0 °C | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
2,5 l | |
11324 |
Farblos bis hellgelb | |
100 °C | |
14 mmHg bei 20 °C | |
Flüssig |