Learn More
Salzsäurelösung 5 M (5 N), Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number 10615882
55.80 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 5L
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
Salzsäurelösung 5 M (5 N), gebrauchsfertige Standardlösung für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH lt;1
Farbe Farblos bis hellgelb
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chlorwasserstoff