Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15684960 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
5 l
10 L
10 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
VOLPAC™ Behälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
4 Stück
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15684960 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15674960 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
15654960 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15694960 5 l VOLPAC™ Behälter 5 Liter
15604970 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15634960 10 L Kunststoffflasche 10 Liter
15644960 10 l VOLPAC™ Behälter 10 Liter
15664960 4 x 5 l Kunststoffflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15684960 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 353355L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Konzentration 0.1 M
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 5 l
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46 mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid