missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrocortisone 17,21-Methyl Orthobutyrate, TRC

Artikelnummer. 30391655
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391655 100 mg 100 Milligramm
30408617 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30391655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH714655100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13609-63-7
Summenformel C26H38O6
Molekulargewicht (g/mol) 446.58
Synonym Cortisol Cyclic 17,21-(Methyl Orthobutyrate), Orthobutyric Acid Methyl Ester Cyclic 17,21-Ester with Cortisol
IUPAC-Name (4R,8'S,9'S,10'R,11'S,13'S,14'S)-11'-hydroxy-2-methoxy-10',13'-dimethyl-2-propylspiro[1,3-dioxane-4,17'-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene]-3',5-dione
SMILES CCCC1(OC)OCC(=O)[C@]2(CC[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydrocortisone 17,21-Methyl Orthobutyrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H38O6/c1-5-10-26(30-4)31-15-21(29)25(32-26)12-9-19-18-7-6-16-13-17(27)8-11-23(16,2)22(18)20(28)14-24(19,25)3/h13,18-20,22,28H,5-12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-,26?/m0/s1
Formelmasse 446.2668
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.