Learn More
Hydrocortisone 3-(O-Carboxymethyl)oxime (E/Z Mixture), TRC
Artikelnummer. 30393240
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393240 100 mg -
30395600 50 mg 50 Milligramm
30408218 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30393240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH716568100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43188-86-9
Summenformel C23 H33 N O7
Molekulargewicht (g/mol) 435.511
Synonym 2-[[[(11beta)-11,17,21-Trihydroxy-20-oxopregn-4-en-3-ylidene]amino]oxy]acetic Acid, Cortisol 3-(O-Carboxymethyl)oxime, Cortisol 3-(Carboxymethyloxime), [[[(11beta)-11,17,21-Trihydroxy-20-oxopregn-4-en-3-ylidene]amino]oxy]acetic Acid
IUPAC-Name 2-[(E)-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene]amino]oxyacetic acid
SMILES C[C@]12CC\C(=N/OCC(=O)O)\C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone 3-(O-Carboxymethyl)oxime
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formelmasse 435.226