Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortison, 98 %
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Hydrocortison ist die synthetische Formulierung des natürlich vorkommenden Hormons Cortisol.
• Es ist als weißes kristallines Pulver erhältlich, das in Wasser, DMSO und Ethanol löslich ist.
• Es ist bei Raumtemperatur stabil, aber lichtempfindlich und reaktiv, wenn starke Oxidationsmittel vorhanden sind.
Anwendungen
• Hydrocortison wirkt als Agonist zu Glukocorticoidrezeptoren und unterdrückt dadurch die entzündliche Reaktion des Immunsystems.
• Seine Verabreichung induziert Gluconeogenese und erhöht so den endogenen Blutzuckerspiegel.
• Untersuchungen zeigen eine Rolle für Hydrocortison im Stoffwechsel von Fett, Protein und Kohlenhydraten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrocortisone |
Schmelzpunkt | 212°C to 217°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 4824 |
Spezifischer Drehzustand | +150° (156°C c=1,dioxane) |
Spezifische Drehung | + 150 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrocortisone
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.