Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortison, 98 %
Catalog Number 10209703
996.71 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-23-7
C21H30O5
362.47
MFCD00011654
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
5754
CHEBI:17650
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-23-7
C21H30O5
362.47
MFCD00011654
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
5754
CHEBI:17650
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Hydrocortison (CAS Nr. 50-23-7) ist die pharmazeutische Formulierung des Hormons, Cortisol, und wird häufig als immunsuppressives Medikament verabreicht.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Hydrocortison ist die synthetische Formulierung des natürlich vorkommenden Hormons Cortisol.
• Es ist als weißes kristallines Pulver erhältlich, das in Wasser, DMSO und Ethanol löslich ist.
• Es ist bei Raumtemperatur stabil, aber lichtempfindlich und reaktiv, wenn starke Oxidationsmittel vorhanden sind.
Anwendungen
• Hydrocortison wirkt als Agonist zu Glukocorticoidrezeptoren und unterdrückt dadurch die entzündliche Reaktion des Immunsystems.
• Seine Verabreichung induziert Gluconeogenese und erhöht so den endogenen Blutzuckerspiegel.
• Untersuchungen zeigen eine Rolle für Hydrocortison im Stoffwechsel von Fett, Protein und Kohlenhydraten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone
Schmelzpunkt 212°C to 217°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 4824
Spezifischer Drehzustand +150° (156°C c=1,dioxane)
Spezifische Drehung + 150
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.28g/L (25°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid,partially soluble in alcohol and propylene glycol,soluble in dioxane; sol (g/l) (25°C): chcl3 1.6;,ether 0.35; etoh 15; meoh 6.2; acetone 9.3;,propylene glycol 1
Formelmasse 362.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.