Learn More
Hydrodolasetron, TRC
Artikelnummer. 30397566
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397566 5 mg -
30390376 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7147555MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127951-99-9
Summenformel C19 H22 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 326.39
Synonym 2,6-Methano-2H-quinolizine, 1H-indole-3-carboxylic acid deriv., 1H-Indole-3-carboxylic Acid Octahydro-3-hydroxy-2,6-methano-2H-quinolizin-8-yl Ester, MDL 74156, Reduced Dolasetron
SMILES O[C@@H]1CN2[C@@H]3CC(CC2C[C@H]1C3)OC(=O)c4c[nH]c5ccccc45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrodolasetron
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O3/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17/h1-4,9,11-14,18,20,22H,5-8,10H2/t11-,12+,13?,14?,18-/m1/s1
Formelmasse 326.163