Learn More
Flusssäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071961
57.60 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 1 l
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
[H+].[F-]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
[H+].[F-]
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Flusssäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Konzentration ≥ 48 %
Dichte 1.15 g/ml bei 25 °C
Glührückstand ≤0.0005 % (als SO4)
Dampfdruck 25 mmHg (20 °C)
Menge 500 ml
UN-Nummer 1790
IUPAC-Name hydrogen fluoride
Formelmasse 20.01 mol
Güte ACS/puriss. P. A