Learn More
Flusssäure, technischer Gütegrad, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071690
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
6 x 1 l
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
Technisch, 40 bis 45 %
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Flusssäure
Konzentration 40 bis 45 %
Dichte 1.15 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 25 mmHg (20 °C)
Menge 1 l
UN-Nummer 1790
SMILES F
IUPAC-Name Fluoran
Formelmasse 20.01 mol
Güte Eigenschaften