Learn More
Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aq. soln., stab., Thermo Scientific™
For Bleaching and Deodorizing Textiles, Wood, Hair
41.65 € - 55.65 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name hydrogen peroxide
SMILES OO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11387648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AD
50mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
45.70 €
41.65 € / 50 Milliliter
Sparen 4.05 €
8% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11415000
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AP
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
61.80 €
55.65 € / 500 Milliliter
Sparen 6.15 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7722-84-1
34.014
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
784
hydrogen peroxide
H2O2
MFCD00011333
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CHEBI:16240
OO
Spezifikation
Hydrogen peroxide
H2O2
3587191
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
hydrogen peroxide
784
34.02
1.335
7722-84-1
MFCD00011333
1.11 g/cm3
Soluble in water,alcohol and ether. Insoluble in petroleumMiscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
OO
34.014
CHEBI:16240
ACS
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P370+P378q-P501c
H271-H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-765-0
missing translation for 'rtecsNumber' : MX0899000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures