Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, Honeywell™
Artikelnummer. 16656173 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16656173 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16656173 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 40267H5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Halbleiterqualität (Honeywell 17948), ≥30 %
  • umfassendes Portfolio für die Elektronik- und Halbleiterindustrie
  • für Wissenschaftler in den Bereichen Bildung, Forschung, Entwicklung, Prototypenbau und Herstellung von Hightech-Mikro- und Nanochips in kleinem Maßstab
  • Hervorragende Reinheit, Stabilität und außergewöhnliche Chargenkonsistenz
  • enthält hochreine Produkte, die für Hochleistungsanwendungen wie Ätzmittel, Lösungsmittel oder Hexamethyldisilazan (HMDS) erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Siedepunkt Decomposes on heating.
CAS Min. % 68.90%, 30.00%
CAS Max. % 69.90%, 31.00%
Hinweise zur Reinheitsqualität Semiconductor grade reagent
Summenformel H2O2
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC-Name Peroxol
Molekulargewicht (g/mol) 34.01
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 L
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution