Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
4 x 5 L
6x1 l
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), allgemeine Verwendung von ACS, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie, einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
CAS Min. % | ≥50.00%, ≥30.00% |
CAS Max. % | <70.00%, <50.00% |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Chemie-Reagenzien des Reagenzien-Arzneibuchs |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 6x1 l |
Physikalische Form | Flüssig |