Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, Honeywell™
Catalog Number 16655753
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
4 x 5 L
6x1 l
7732-18-5, 7722-84-1
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
784
CHEBI:16240
water
O
7732-18-5, 7722-84-1
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
784
CHEBI:16240
water
O
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Nord., 34.5-36.5%
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
    – Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS Min. % ≥50.00%, ≥30.00%
CAS Max. % <70.00%, <50.00%
Hinweise zur Reinheitsqualität Reagent pharmacopeia chemistry reagents
Verpackung Plastic Bottle
Menge 5 L
Physikalische Form Liquid