Learn More
Wasserstoffphthalat - C6H4(COO)2H für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasserstoffphthalat |
Konzentration | 1 g/l |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 ml |
Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Physikalische Form | Flüssig |