Learn More
Karl Hecht™ Hydrometer
Bestimmen Sie die spezifische Dichte (relative Dichte) von Flüssigkeiten. Das Karl Hecht™ Hydrometer verwendet eine Bezugstemperatur von 20 °C.
46.69 € - 53.95 €
Spezifikation
Typ | Hydrometer |
---|---|
Schritten | 0,0005 g/cm3 |
Länge (metrisch) | 32 cm |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10135301
|
Karl Hecht™
6002/18 |
1600 bis 1660 |
53.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504252
|
Karl Hecht™
6002/9 |
1060 bis 1120 |
46.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Papierskala.
- Shot-gewichtet.
- Bezugstemperatur: 20 °C.
Spezifikation
Hydrometer | |
0,0005 g/cm3 | |
32 cm |