Learn More
Hydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691598
33.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-31-9
C6H6O2
110.11
MFCD00002339
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
785
CHEBI:17594
Benzol-1,4-Diol
C1=CC(=CC=C1O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-31-9
C6H6O2
110.11
MFCD00002339
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
785
CHEBI:17594
Benzol-1,4-Diol
C1=CC(=CC=C1O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydroquinone
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 170.0°C to 174.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.32
Siedepunkt 285.0°C to 287.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 06, 836
Fieser 05,341; 14,249
Merck Index 15, 4845
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.