Learn More
Hydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081429
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
123-31-9
C6H6O2
110.112
MFCD00002339
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
785
CHEBI:17594
Benzol-1,4-Diol
C1=CC(=CC=C1O)O
123-31-9
C6H6O2
110.112
MFCD00002339
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
785
CHEBI:17594
Benzol-1,4-Diol
C1=CC(=CC=C1O)O
Hydroquinone is used as a reducing agent and finds applications in black and white photographic developers for film and paper along with 4-(methylamino)phenol sulfate (metol). In this application, silver halides are reduced to elemental silver. It acts as a polymerization inhibitor which prevents polymerization of acrylic acid, methyl methacrylate, cyanoacrylate and other monomers. It undergoes mild oxidation to convert into parabenzoquinone. It is also used as an intermediate to produce antioxidants for rubber and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrochinon wird als Reduktionsmittel verwendet und findet zusammen mit 4-(Methylamino)phenolsulfat (Metol) Anwendung in Schwarzweiß-Fotografie-Entwicklern für Film und Papier. Bei dieser Anwendung werden Silberhalogenide zu elementarem Silber reduziert. Es dient als Polymerisationshemmer, der die Polymerisation von Acrylsäure, Methylmethacrylat, Cyanacrylat und anderen Monomeren verhindert. Es wird leicht oxidiert und in Parabenzochinon umgewandelt. Es wird auch als Zwischenprodukt zur Herstellung von Antioxidantien für Gummi und Lebensmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydroquinone
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Dichte 1.32
pH 3.75
Siedepunkt 285°C to 287°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Odorless
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 605970
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,4808
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99%